missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gestigkeit Harry™ Wasserbad, aus Edelstahl, Bad-D=160 mm, 100 mm tief, 95 °C, 1000 W, 230 V

Ein hochwertiges Edelstahl-Wasserbad, das Temperaturen bis 95 °C erreichen kann.

Marke:  Gestigkeit Harry™ W16

Artikelnummer. 11744838

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Eine robuste und kostengünstige Option für den Dauerbetrieb
  • Sicher in ein Spezialstahlgehäuse eingebaut
  • Gesteuert durch einen Thermostat, der bis +− 1.5 K und besser genau ist
  • Trockenschutzsystem verhindert eine Überhitzung, wenn nicht genügend Wasser im Bad ist
  • Zusätzlicher Schutz wird durch eine Temperatursicherung gewährleistet
  • Niedrig liegender Ringsatz ermöglicht das Zurücklaufen des Kondenswassers in das Bad
  • Einschraubbuchse für Stativstab
Spezifikation

Spezifikation

30 °C bis 95 °C
W 16
230 V
Edelstahl
3,0 kg
1000 W
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote