Learn More
Bochem™ Universalschere aus Edelstahl, mit Kunststoffgriff
Mit ergonomischem Griff. Die Bochem™ Universalschere aus Edelstahl mit Kunststoffgriff ist mit einer Edelstahlklinge versehen.
21.50 CHF - 32.35 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10303951
|
Bochem™
4250 |
190 mm |
21.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10498242
|
Bochem™
4251 |
210 mm |
32.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kunststoffgriff außen
- Langlebiger Metallgriff
- Edelstahlklinge
Spezifikation
Universalschere | |
Edelstahl |