Learn More
Bochem™ Schlauchclip aus Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
3.55 CHF - 3.75 CHF
Spezifikation
Material | 18/10 Edelstahl |
---|---|
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Produkttyp | Schlauchclip |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10613652
|
Bochem™
12133 |
17 mm |
3.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504841
|
Bochem™
12134 |
21 mm |
3.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
- Für den Gebrauch mit Schläuchen
Spezifikation
18/10 Edelstahl | |
1/Packung | |
Schlauchclip |