Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
39.65 CHF - 89.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Teströhrchen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Positionen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11788322
|
Atrow™
841121 |
12 | 1 x 12 | 205 mm x 20 mm x 50 mm |
87.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11768312
|
Atrow™
864121 |
48 | 4 x 12 | 296 mm x 100 mm x 100 mm |
89.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11748312
|
Atrow™
864031 |
12 | 4 x 3 | 100 mm x 78 mm x 100 mm |
56.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11778312
|
Atrow™
874061 |
24 | 4 x 6 | 176 mm x 122 mm x 100 mm |
75.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11758312
|
Atrow™
864061 |
24 | 4 x 6 | 150 Mm x 100 mm x 100 mm |
86.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11718312
|
Atrow™
844061 |
24 | 4 x 6 | 108mm x 72mm x 55mm |
64.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11738312
|
Atrow™
854061 |
24 | 4 x 6 | 150 mm x 100 mm x 65 mm |
71.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11728312
|
Atrow™
844121 |
48 | 4 x 12 | 206 mm x 72 mm x 55 mm |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11747863
|
Atrow™
874121 |
48 | 4 x 12 | 348 mm x 122 mm x 100 mm |
39.65 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
- Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
- Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Edelstahl | |
Für Teströhrchen | |
Je 1 |