Learn More
Ohaus™ Schlauchhalter aus Edelstahl
Der OHAUS™ Edelstahl-Röhrchenhalter bietet sicheren Halt für die Röhrchen.
Marke: Ohaus™ 30400206
286.90 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
1,5 bis 2-ml-Mikroröhrchen | |
Röhrchenhalter | |
Edelstahl | |
1,5 – 2,0 ml-Röhrchenhalter aus Edelstahl |