Learn More
Lauda™ Schlauchclip aus Edelstahl
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: 16 bis 27 mm-Röhrchen
Marke: Lauda™ EZS 032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
16- bis 27 mm-Schläuche | |
Zubehör, Schlauchschelle | |
Edelstahl | |
0,5 mm |