Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Trolley with 4 Castors
High-quality stainless steel trolley, available in various sizes.
928.00 CHF - 1070.00 CHF
Spezifikation
Typ Drum Dolly
Aufnahmevermögen 1 Drum (20 to 55 gal.)
Tragkraft (angloamerikanisch) 264.6 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Material Steel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11711776
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
AMSTA Rostfritt
5070830
350 mm
928.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11711786
Unterlagen ansehen
AMSTA Rostfritt
5070850
400 mm
1070.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
  • Two castors with brakes and two castors without
Spezifikation
Spezifikation
Drum Dolly
264.6 lb.
Steel
1 Drum (20 to 55 gal.)
120 kg
Silver