Learn More
Brannan™ Thermometer aus Edelstahl
Das Brannan™ Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten geeignet.
Marke: Brannan™ 31/287/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bimetall-Prüfthermometer mit Dorn
- Der Edelstahlschaft ist für korrosive Flüssigkeiten geeignet
- Für den Einsatz in Handgeräten und allgemeine Testmessungen
Spezifikation
51 mm | |
200 mm | |
Edelstahl | |
250 °C | |
-10 °C bis +250 °C |
4 mm | |
Kunststoff | |
Thermometer | |
-10 °C |