Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
Marke:  RETSCH 60.010.000315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12549737
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Auffangbehälter
Testsieb
315mm
Edelstahl
75 mm