Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
Marke:  RETSCH 69.720.3025
84.41 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11964422
  • 91.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Auffangbehälter
Testsieb
203mm
Edelstahl
25.4 mm