Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
Marke: RETSCH 200S/STREC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
50mm |
Auffangbehälter | |
Testsieb | |
200mm |