Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
Marke: RETSCH 60.010.000150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit einer Vielzahl an Testsieben auf Durchmesserbasis kompatibel
- Ausgezeichnete Produktqualität durch umfassende optische Inspektion
- Maximale Stabilität und optimale Versiegelung bei Gebrauch mit Siebstapeln mit O-Ring
- Eindeutige und präzise Beschriftung der Siebe mit einer vollständigen Rückverfolgbarkeit durch individuelle Lasergravur
Spezifikation
150 mm | |
Edelstahl | |
40 mm |
Auffangbehälter | |
Testsieb |