Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
Marke: RETSCH 60.010.000400
234.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
Spezifikation
Auffangbehälter | |
Testsieb | |
400mm |
Edelstahl | |
65 mm |