Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
213.84 CHF - 366.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1Each |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756787
|
Linker Industrietechnik™
2025222074 |
5.6 mm | N/A | ||||||
11726787
|
Linker Industrietechnik™
2025222066 |
2.8 mm | N/A | ||||||
11794449
|
Linker Industrietechnik™
2025222067 |
3.15 mm | N/A | ||||||
11736787
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-069 |
3.55 mm |
360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11704459
|
Linker Industrietechnik™
2025222070 |
4mm |
366.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- Weichlotnaht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 170 °C
Spezifikation
1Each | |
Edelstahl | |
200 mm |
Analysesieb | |
25 mm | |
Edelstahl |