Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Marke:  RETSCH 60.168.000100
627.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11954552
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
100mm
450mm
Edelstahl
100 μm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen