Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.123.000250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
25mm | |
200mm | |
Edelstahl |
250 μm | |
ASTM E 11 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |