Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.123.000025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10629911
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
25mm
200mm
Edelstahl
25 μm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen