Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.116.035500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Each | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |
35.5 mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Stainless Steel |