Learn More
Grant Instruments™ Tank und Brückenplatte aus Edelstahl für Bäder
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar. Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
Marke:  Grant Instruments™ ST5
353.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12797769
  • 372.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar.Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
  • Hocheffiziente Konstruktion aus Edelstahl
  • Temperaturbereich: -15 bis 200 °C
  • Mit integrierten erhöhten Füßen für einfaches Tragen und Neupositionieren sowie schnellen Zugriff
Spezifikation
Spezifikation
5 L
15 °C° bis 200 °C°
330 mm
Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200
Rostfreier Stahl