Learn More
Velp Scientifica™ Rührschaft aus Edelstahl
Mit diesem Rührschaft aus Edelstahl mit feststehender Klinge können Sie Ihren Overhead-Mischer aufrüsten. Der Velp Scientifica™ Rührschaft aus Edelstahl ist eine von vielen Rührschaftoptionen, die für Ihre Rühranforderungen verfügbar sind.
Marke:  Velp Scientifica™ A00001309
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15336161
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Velp Scientifica™ Rührwelle aus Edelstahl wird mit einer Vielzahl von Klingen geliefert, um Ihre Anforderungen an Geschwindigkeit und Viskosität zu erfüllen.
  • Schwimmend gelagerte Klingen - Die beiden Klingen, die sich mit steigender Drehzahl öffnen, erzeugen einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Besonders empfohlen für das Rühren in Enghalsbehältern, z. B. Kolben
  • Klappbare Klinge - Die Klinge, die beim Drehen automatisch anklappt, erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Besonders empfohlen für das Rühren in Enghalsbehältern.
  • Feststehende Klinge - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, von oben nach unten. Einsatzgebiete: Bei mittlerer Drehzahl zum Verwirbeln leichter Feststoffe, für Flockungsprozesse, zum Mischen von Verdickungsmitteln, Rühren von Schlamm usw. verwenden
  • Propeller - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter mit Absaugung der Substanz von unten nach oben sowie mit lokalisiertem Auftreten von Scherkräften.
  • Turbopropeller - Erzeugt einen axialen Fluss im Behälter, wobei die Substanz von oben nach unten angesaugt wird. Dabei wirken geringe Scherkräfte. Die Gefahr eines Kontakts der Rührklinge mit den Wänden des Produktbehälters besteht eingeschränkt.
  • Turbinenschaufel - Erzeugt einen radialen Fluss mit Absaugung des Produkts von oben nach unten, wobei große Turbulenzen und hohe Scherkräfte auftreten.
Spezifikation
Spezifikation
49 mm-Klinge
Rührwerk
450 mm
Rührschaft
Edelstahl
7 mm
Turbine
Je 1
15 kg
33,06 lb.