Learn More
asecos™ Kleinteilereiniger Edelstahl
Ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
Marke: asecos™ 40449
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Griffmulden
- federnd gelagertes Eintauchsieb inkl. Flammsperre, Erdungsanschluss
Spezifikation
Parts Cleaner | |
8 L | |
Edelstahl | |
255.00 mm | |
264.00 mm | |
2.3 kg |
2.1 gal. | |
Gray | |
10.04 in. | |
10.39 in. | |
5.07 lb. |