Learn More
asecos™ Kleinteilereiniger Edelstahl
Ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
Marke:  asecos™ 40446
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826466
  • 214.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Griffmulden
  • federnd gelagertes Eintauchsieb inkl. Flammsperre, Erdungsanschluss
Spezifikation
Spezifikation
Parts Cleaner
4 L
Stahl
264.00 mm
146.00 mm
2.8 kg
1.1 gal.
Gelb
10.39 in.
5.75 in.
6.17 lb.