Learn More
asecos™ Teilekorb Edelstahl
Zum Eintauchen von Kleinteilen in die Reinigungsflüssigkeit
Marke:  asecos™ 40450
Artikelnummer. 17846556
Beschreibung
Beschreibung
  • zum Abtropfen der Teile am oberen Teil des Kleinteilereinigers eingehängbar
  • für Kleinteilereiniger 8 L
  • ø x H (mm): 222
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gray
8.74 in.
2.20 lb.
2 L
Edelstahl
222.00 mm
1 kg