Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN75plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ SN75plusE02072
Artikelnummer. 17548785
  • 82.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN75plus
Auffangschale
Rand: 15 mm