Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN110, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN110E02073
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN110 | |
Auffangschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |