Learn More
Kinematica™ Edelstahlsieb für Polymix™ MFC 90 D Mühle
Je nach Probe können durch Schleifen mit zwei oder mehr Sieben mit immer kleineren Lochgrößen noch feinere Ergebnisse erzielt werden.
170.00 CHF - 205.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10012393
|
Kinematica™
35095008 |
0,8 mm |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10387183
|
Kinematica™
35095030 |
3 mm |
170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10713454
|
Kinematica™
35095050 |
5 mm |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10754024
|
Kinematica™
35095060 |
6 mm |
180.00 CHF
1 Stück |
|
|||||
10042293
|
Kinematica™
35095002 |
0,2 mm |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10275893
|
Kinematica™
35095005 |
0,5 mm |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10532274
|
Kinematica™
35095010 |
1 mm |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134133
|
Kinematica™
35095015 |
1,5 mm |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10617693
|
Kinematica™
35095020 |
2,0 mm |
190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10677123
|
Kinematica™
35095040 |
4 mm |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Sieb | |
Edelstahl |