Learn More
Contec™ Edelstahlsieb für Polypropylen-Becher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das Contec Sieb aus Edelstahl ist für die Verwendung mit dem Contec Eimer aus Polypropylen vorgesehen
Marke:  Contec™ 2689
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901841
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Flachmopp-Auswringer
Edelstahl
Für 3,9 Gallonen-Eimer
Kompaktes Eimersystem
Je 1
Unsteril
Für 15 l-Eimer
Autoklavierbar
Reusable
Flachmopp-Auswringer
Flach