Learn More
Fisherbrand™ Reinigunsmodul für Siebe D200MM integrierter Dreheinrichtung
Bietet intensive Reinigung von Sieben, um Zeit und Geld zu sparen. Fisherbrand™ SRH4/200 Siebreinigungsmodule können bis zu 4 Siebe in einem Reinigungszyklus reinigen.
Marke:  Fisherbrand™ 1042706
Artikelnummer. 11949597
  • 1500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit integrierter Drehvorrichtung
  • Gleichzeitige Reinigung von Sieben verschiedener Marken
  • Einfache Handhabung - setzen Sie das Modul wie ein Korb in den Ultraschalltank ein
  • Metallkomponenten aus Edelstahl für Hygiene und einfache Reinigung
  • Die geneigte Position der Siebe gewährleistet verbesserte Reinigungs- und Spülergebnisse
  • Entfernte Schmutzpartikel sammeln sich auf dem Tankboden, nicht in den Sieben
  • Schonende Ultraschallreinigung; keine Änderung der Netzgröße, Gitterspannung oder Messgenauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siebreinigungsmodul mit integrierter Drehvorrichtung
Ultraschallreiniger, Elmasonic S450 H
Edelstahl
580 mm
260 mm
300 mm
6,8 kg
SRH 4/200