missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VitLab™ Edelstahlsieb

Aus Edelstahl. Das Vitlab™ Edelstahlsieb eignet sich für die Trichter Nr. 41794 und 41894.

Marke:  VitLab™ 42099

Artikelnummer. 10211691

  • 4.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Einlage mit einem Durchmesser von 50 mm
  • Für den Gebrauch mit Vitlab™ Trichter Nr. 41794, 41894
Spezifikation

Spezifikation

50 mm
Vitlab™ Trichter Nr. 41794, 41894
Je 1
Edelstahl
0.45 mm
Siebgitter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt