Learn More
De Buyer™ Servierschalen aus Edelstahl
Marke:  De Buyer™ 3280.40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11900625
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Tablett
50 mm
Je
320 mm
Edelstahl
420 mm
4,9 l