Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklingen aus Edelstahl, 100er-Packung
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Edelstahl garantieren eine präzise Handhabung;
Marke:  Swann-Morton™ 0305
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12991635
  • 19.28 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
15 mm
BS EN 7740
Skalpellklinge
Klinge Nr.15 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L.
10/Packung