Learn More
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 5092
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11508122
  • 101.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Labor-Probenschöpflöffel mit konisch zulaufendem Becherrand
  • Edelstahl 304 Spezifizierung 
  • 18/8 nicht magnetische, glänzende Oberfläche
  • Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten
  • Fugenlose Becher mit Ausguss
  • Autoklavierbar
  • Für die Verwendung mit den meisten Flüssigkeiten geeignet
  • Entwickelt für die Probennahme und den Versand aus einer Hand
  • Das Risiko der Kreuzkontamination wird verringert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Autoklavierbar
10 ml
Edelstahl
Agrobazed
300 mm