Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Round Pastry Ring
A round pastry ring with straight, 4.5 cm high edges, ideal for assembling desserts such as mousse and cold forming.
15.58 CHF - 19.13 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Backring |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kaltformen, Desserts |
Höhe (metrisch) | 4,5 cm |
Enthält | Größe eingraviert |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962542
|
De Buyer™
3989.18 |
18 cm |
15.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972542
|
De Buyer™
3989.22 |
22 cm |
19.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High-end stainless steel ring
- No oxidation when exposed to low temperatures
- Flexible and sturdy ring for easy mold release – it always returns to its original shape
- Smooth interior surface for perfect desserts
- Two riveted and large cast stainless steel ergonomic side handles for a comfortable grip
- Perfectly aligned sides, no offset where welded and minimum ring leakage
- Permanent marking – size engraved on the ring for easy identification
- Goes in the freezer, deep freezer, refrigerator, blast chiller, and oven
- Hygienic, dishwasher-safe
Spezifikation
Backring | |
Kaltformen, Desserts | |
Größe eingraviert |
Edelstahl | |
4,5 cm | |
Rund |