Learn More
Cole-Parmer™ Druckfiltrationshalter aus Edelstahl
Marke: Cole-Parmer™ 02926-32
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
200 mL | |
69,85 mm |
Druckfiltration | |
Je 1 | |
361,95 |