Learn More
Grant Instruments™ STAINLESS STEEL UV CABINET
Desinfiziert die Arbeitsbereichskammer und inaktiviert DNA-/RNA-Fragmente bei 15 bis 30 Minuten Exposition. Grant Instruments™ PCR-UV-Schränke aus Edelstahl sind mit einem hochwirksamen, bakteriziden UV-Reiniger/Rezirkulator ausgestattet, der eine konstante Dekontamination im Inneren des Schrankes während des Betriebs gewährleistet.
Marke: Grant Instruments™ UVC/T-M-AR UK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der eingebaute patentierte UV-Reiniger-Rezirkulator erhöht die maximale Dichte des UV-Lichts und erzeugt einen Luftstromwechsel mit 25 m³/Stunde. Das verhindert unerwünschte Verschmutzung und schützt den Anwender vor direktem UV-Licht während der Arbeit
- UV-Oberflächenbestrahlung durch eine einzelne offene UV-Lampe mit 25 W und 254 nm
- Hochintensiver UV-Reiniger – kontinuierlicher Luftstrom des Reiniger-Rezirkulator mit 25 m³/Stunde bei 1 cm UV-Bestrahlungsabstand
- UV-Schutz durch Schutzfolie auf den Glasscheiben
- Steuerung der UV-Bestrahlung durch digitale Zeitschaltuhr mit 24 Stunden
- Komfortable, einfach zu bedienende digitale Zeitschaltuhr zur genauen Steuerung der UV-Bestrahlung
- Eine Weißlichtlampe sorgt für eine lokale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, um die optische Kontrolle während des Betriebs zu verbessern
- Automatische Abschaltung der UV-Strahlung beim Öffnen der Tür
- Öffnung an der Frontseite mit drei verstellbaren Positionen für einfachen Zugang
Spezifikation
15-W-Weißlichtlampe zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes | |
515 x 690 x 555 mm | |
120/230 V |
Edelstahl | |
50/60 Hz | |
31 kg |