Learn More
De Buyer™ Rührschüssel aus Edelstahl
52.80 CHF - 331.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kühlschrank, Gefrierschrank, Schockkühler und Ofen |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11990625
|
De Buyer™
3250.20 |
1 l | 100 mm |
74.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11980625
|
De Buyer™
3250.16 |
1 l | 90 mm |
60.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11910605
|
De Buyer™
3250.24 |
3,5 l | 112 mm |
96.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11910635
|
De Buyer™
325026 |
4.5 L | 120 mm | N/A | |||||
11920635
|
De Buyer™
3250.28 |
5,5 l | 125 mm |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11940635
|
De Buyer™
3250.32 |
8 l | 140 mm |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11950635
|
De Buyer™
3250.36 |
11,4 l | 150 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11920645
|
De Buyer™
337130 |
7 L | 145 mm | N/A | |||||
11940645
|
De Buyer™
3371.40 |
16,8 l | 200 mm |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Kühlschrank, Gefrierschrank, Schockkühler und Ofen | |
Je |