Learn More
Sartorius™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Marke: Sartorius™ YCW5538-00
243.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zu den Referenzliniengewichten der Fisherbrand™ Serie gehören diese zylindrischen Standardgewichte. Sie bestehen aus langlebigem Edelstahl, entsprechen OIML Klasse F1 und dienen zur Verwendung mit Waagen der Klasse II.- Erhältlich in einem Nennmassenwertbereich von 2 bis 10,000 g
- Ideal für die Qualitätssicherung nach ISO 9001 ff
- Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Klasse II
- Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 300,000 Schritten
- Gewichte für die Kalibrierung und für die amtliche Kalibrierung anderer Gewichte der niedrigeren Klassen
(F2, F3, M1, M2 und M3)
Spezifikation
Zylindrisches Kalibriergewicht | |
Gehäuse F1 | |
Kunststoff |
DKD | |
Edelstahl | |
500 g |