Learn More
Sartorius™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Marke:  Sartorius™ YCW3538-00
66.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655951
  • 68.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zu den Referenzliniengewichten der Fisherbrand™ Serie gehören diese zylindrischen Standardgewichte. Sie bestehen aus langlebigem Edelstahl, entsprechen OIML Klasse F1 und dienen zur Verwendung mit Waagen der Klasse II.
  • Erhältlich in einem Nennmassenwertbereich von 2 bis 10,000 g
  • Ideal für die Qualitätssicherung nach ISO 9001 ff
    • Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Klasse II
    • Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 300,000 Schritten
    • Gewichte für die Kalibrierung und für die amtliche Kalibrierung anderer Gewichte der niedrigeren Klassen
      (F2, F3, M1, M2 und M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zylindrisches Kalibriergewicht
Edelstahl
5 g
Gehäuse F1
Kunststoff