Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mikroskopierschere, Edelstahl 18/8,L=100mm gerade
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 4210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Mikroskopschere | |
Gerade | |
100 mm | |
Edelstahl |