Learn More
UVP Transilluminator UVP M-20V benchtop UV variable
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP Bildgebungssystem verwendet werden
Marke: UVP 95-0452-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP-Bildgebungssystem verwendet werden. Sie verwenden 8 W-Röhren und verfügen über einen speziell konstruierten Filter, der die gleichmäßigste Lichtemission bietet, die bei einer röhrenbasierten Einheit möglich ist. Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Einheiten mit einzelner Wellenlänge haben Einstellungen für hohe, mittlere und niedrige Intensität, die die Einheiten sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet machen. Die Einheiten mit doppelter und 3UV-Wellenlänge haben eine einzige Intensitätseinstellung. Tischtransilluminator mit einzelner und doppelter Wellenlänge, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 122 mm, 3UV-Tischtransilluminator, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 137 mmSpezifikation
Verstellbar | |
302 nm | |
122 mm | |
Transilluminator | |
200 x 200 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
UV-Tischgerät | |
356 mm | |
279 mm | |
UVP Bildgebungssystem | |
230 V, 50 Hz | |
Gehäuse M-20V | |
50 Hz |