Learn More
UVP Transilluminator UVP M-15V benchtop UV variable
Bietet gleichmäßiges und intensives UV-Licht in einem kompakten Gehäuse. UVP Ultra Violet Produkt™ M-15V UVP-Transilluminator emittiert eine UV-Wellenlänge mit hoher Intensität für die Hintergrundbeleuchtung von transparentem fluoreszierendem Material.
Marke:  UVP 95-0456-02
Artikelnummer. 12803928
  • 1770.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strahler mit variabler Intensität.
  • UV-Hintergrundbeleuchtung mit 302 nm bietet eine hochempfindliche Methode zum Nachweis von doppelsträngigen Nukleinsäuren, die mit fluoreszierenden Farbstoffen wie Ethidiumbromid oder Akridinorange markiert wurden.
  • Einzigartiges Design mit erhöhter UV-Intensität und Gleichförmigkeit, sofort einsetzbaren Funktionen, keinem Lampenflimmern und reduziertem Stromverbrauch.
  • Hinweis:
    • Das Handbuch bezieht sich zwar auf das mittlere UV-Wellenband als 302 nm, andere beziehen sich jedoch auf diesen Bereich als 300 nm oder 312 nm. Die spektrale Ausgabe aller dieser Bereiche ist gleich.
  • Achtung:
    • UV-Transilluminatoren sind starke UV-Strahlungsquellen, die ungeschützte Augen und Haut schädigen. Stellen Sie vor dem Betrieb der Geräte sicher, dass alle Mitarbeiter im Bereich ordnungsgemäß geschützt sind. Wenn der Transilluminator nicht mit einer Dunkelkammer des Bildgebungssystems verwendet wird, sollte am Transilluminator eine UV-Blockierabdeckung angebracht werden. Obwohl diese Abdeckung die ultraviolette Strahlung des Geräts blockiert, sollte dennoch eine UV-Schutzbrille getragen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbar
302 nm
122 mm
Transilluminator
150 x 150 mm
150 x 150 mm
230 V
UV-Tischgerät
356 mm
279 mm
UVP Bildgebungssystem
230 V, 50 Hz
Gehäuse M-15V
50 Hz