Learn More
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Analysesieb
Für einen sicheren Verschluss von Fisherbrand™ Analysesieben aus Edelstahl.
Marke:  Fisherbrand™ 01/100SBW LID
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592573
  • 40.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
  • Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Edelstahl
100mm
Siebdeckel
Für Analysensieb mit 100 mm Durchmesser