Learn More
Bochem™ Laborschere aus Edelstahl mit Kunststoffgriff
Die Bochem™ Laborschere aus Edelstahl mit Kunststoffgriff eignet sich für alle Schneid- und Zuschnittanwendungen im Labor.
8.45 CHF - 24.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Laborschere |
---|---|
Material | Edelstahl |
Spitzenform | Spitz/rund |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10288780
|
Bochem™
4020 |
130 mm |
8.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10300921
|
Bochem™
4022 |
200 mm |
24.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10084900
|
Bochem™
4021 |
150 mm |
16.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Scheren sind vom Typ 2, mit je einer scharfen und einer runden Schneidspitze
- Edelstahl
- Kunststoffgriff
Spezifikation
Laborschere | |
Edelstahl | |
Spitz/rund |