Learn More
Cole-Parmer™ LOEFFELSPATEL AUS EDELSTAHL 12' 12'
Marke: Cole-Parmer™ 01019-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Wägespatel | |
Edelstahl |
5 mL | |
Für Probenahme aus größeren Flaschen | |
304,8 mm |