Learn More
Swann-Morton™ Einzelne Folienverpackungen aus Edelstahl, sterile Skalpelle, SM65
Kann in einer Reihe verschiedener Fachszenarien eingesetzt werden.
Marke: Swann-Morton™ 5905
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitig.
- Kann in einer Reihe verschiedener Szenarien eingesetzt werden.
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Orthopädie
- Kardiovaskuläre Chirurgie
- Parodontalchirurgie
- Passend für die Griffe SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 und SF23.
Spezifikation
Edelstahl | |
Steril | |
25/Schachtel | |
Einzeln verpackt |