Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 062416
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248723
  • 139.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glatte und saubere Bohrung
  • Lieferung auf Spulen
  • Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl-Schläuche 1/16 in. AD x 0.8 mm ID x 10 m Länge
0.8 mm
10 m
Glatte und saubere Bohrung
1.6 mm