Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glatte und saubere Bohrung
- Lieferung auf Spulen
- Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Chromatographieröhrchen aus Edelstahl | |
1/32 in. | |
0.80 mm | |
Edelstahl |
Glatte und saubere Bohrung | |
0.50 mm | |
25 m |