Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10532013
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glatte und saubere Bohrung
  • Lieferung auf Spulen
  • Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl-Schläuche 1/16 in. AD x 0.8 mm ID x 5 m Länge
0.8 mm
5 m
Glatte und saubere Bohrung
1.6 mm