Learn More
Gilson™ Edelstahlfritten
Marke: Gilson™ 02010-57
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,48 cm | |
HPLC-Systeme | |
10 μm | |
Fritte |
0,63 cm | |
Edelstahl | |
0,16 cm |