Learn More
Gilson™ Edelstahlfritten
Marke: Gilson™ 02010-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,23 cm | |
Für Inline-Lösungsmittelfilter | |
2 μm | |
Fritte |
0,63 cm | |
Edelstahl | |
0,16 cm |